1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 2575 SEK
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22551456
CAS nummer: 1129541-09-8