3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 5050 SEK
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂NO₃
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17169028
CAS nummer: 213382-46-8