2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 175 SEK
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 266,996 g/mol
Smältpunkt: 34…36 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09800783
CAS nummer: 364-75-0