1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC50203-10G PC50203-1G PC50203-5G
APOSPC50203-10GEA 3525 SEK
APOSPC50203-10G APOSPC50203-1G APOSPC50203-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Formel: C₇H₁₁BrF₄
MW: 251,06 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD25541898
CAS nummer: 1445995-85-6