3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 7725 SEK
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₃IO
MW: 314,043 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22544410
CAS nummer: 1393557-53-3