2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC501657-1G
PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA
4050
SEK
APOSPC501657-1G
APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O MW: 223.015 g/mol Smältpunkt: 43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28737914 CAS nummer: 1807071-21-1 |