3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 910 SEK
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Smältpunkt: 33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185621
CAS nummer: 883987-74-4