4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC501141-1G
PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA
8475
SEK
APOSPC501141-1G
APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel:
C₉H₆BrF₃N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28348475 CAS nummer: 1980045-57-5 |