3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC501055-1G PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA 7700 SEK
APOSPC501055-1G APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28154972
CAS nummer: 1217303-38-2