2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 2325 SEK
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699093
CAS nummer: 1160246-19-4