2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 2925 SEK
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Smältpunkt: 6 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18802742
CAS nummer: 60186-14-3