4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 5475 SEK
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₃IO
MW: 314,043 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28103433
CAS nummer: 1823318-98-4