3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 295 SEK
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Smältpunkt: 63…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09037779
CAS nummer: 219873-06-0