4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 2575 SEK
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,043 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28014065
CAS nummer: 1416980-23-8