2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 890 SEK
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
MW: 283.999 g/mol
Smältpunkt: 195…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368123
CAS nummer: 501433-05-2