4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 720 SEK
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19686184
CAS nummer: 1349708-91-3