3-Fluoro-2-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 3600 SEK
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08166555
CAS nummer: 863870-85-3