4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 1725 SEK
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formel: C₇H₆FIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16987811
CAS nummer: 900175-53-3