5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 2575 SEK
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Formel: C₇H₈FNO
Smältpunkt: ∼ 157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27975512
CAS nummer: 1312884-54-0