5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 6025 SEK
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20714261
CAS nummer: 77153-73-2