2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 3175 SEK
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Formel: C₇H₆FIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27975459
CAS nummer: 1823935-35-8