4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC500306-1G
PC500306-250MG
PC500306-5G
APOSPC500306-1GEA
3400
SEK
APOSPC500306-1G
APOSPC500306-250MG
APOSPC500306-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Formel:
C₈H₈FIO Smältpunkt: 40…42 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD19440267 CAS nummer: 741716-19-8 |