6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Fluoro-2-formyl-6-nitrophenol, 4-Fluoro-3-formyl-2-hydroxynitrobenzene
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 2425 SEK
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,109 g/mol
Smältpunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27975498
CAS nummer: 38225-97-7