2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 11125 SEK
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
MW: 207,1 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27937181
CAS nummer: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III