4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC500164-1G
PC500164-5G
PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA
275
SEK
APOSPC500164-1G
APOSPC500164-5G
APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Kokpunkt: 125 °C (0,75 mm Hg) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD10698649 CAS nummer: 117902-15-5 |