2-Fluoro-5-methoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 1700 SEK
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,128 g/mol
Smältpunkt: 25…26 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16998752
CAS nummer: 117902-16-6