4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 7700 SEK
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD32264078
CAS nummer: 2414146-34-0