2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G
PC49788-250MG
PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA
5050
SEK
APOSPC49788-1G
APOSPC49788-250MG
APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
1558247-47-4 |