4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49653-1G
PC49653-250MG
APOSPC49653-1GEA
840
SEK
APOSPC49653-1G
APOSPC49653-250MG
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Smältpunkt: 141…144 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06797838 CAS nummer: 1003709-67-8 |