4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Carboxy-2,3,6-trifluorophenol, 2,3,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 2750 SEK
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₃
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08458460
CAS nummer: 156839-10-0