2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49642-1G PC49642-250MG PC49642-5G
APOSPC49642-1GEA 4100 SEK
APOSPC49642-1G APOSPC49642-250MG APOSPC49642-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Smältpunkt: 110…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22034975
CAS nummer: 1369139-60-5