Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 10700 SEK
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% i vattenlösning
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formel: C₄HF₉O₆S₃
MW: 412,228 g/mol
Kokpunkt: 220 °C
Densitet: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16876755
CAS nummer: 60805-12-1
UN: 3265
ADR: 8,III