4-Fluoro-3-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 1450 SEK
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18396914
CAS nummer: 647025-62-5