6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 4775 SEK
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD32662403
CAS nummer: 2514941-95-6