2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49437-1G
PC49437-5G
PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA
1625
SEK
APOSPC49437-1G
APOSPC49437-5G
APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28733865 CAS nummer: 1433990-64-7 |