4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 1700 SEK
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Smältpunkt: 50 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD24369704
CAS nummer: 142476-42-4