6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC49317-1G
PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA
2500
SEK
APOSPC49317-1G
APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₄F₅N₃O₂ Smältpunkt: 140…141 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18074389 CAS nummer: 4229-01-0 |