5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49219-1G
PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA
15450
SEK
APOSPC49219-1G
APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formel:
C₈H₆BrFN₂O₃ Smältpunkt: 175 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD19441790 CAS nummer: 1313588-91-8 |