1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4918-1G PC4918-500MG
APOSPC4918-1GEA 9400 SEK
APOSPC4918-1G APOSPC4918-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane
Formel: C₁₅H₁₃ClF₆N₄
MW: 398,734 g/mol
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793113
CAS nummer: 478262-14-5