3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 395 SEK
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12545882
CAS nummer: 103977-78-2