2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Bromo-α,α-difluoro-2-picoline
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 3350 SEK
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Densitet: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16140194
CAS nummer: 872365-91-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III