2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-iodo-1-nitrobenzene
PC49098-1G
PC49098-5G
PC49098-25G
PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA
790
SEK
APOSPC49098-1G
APOSPC49098-5G
APOSPC49098-25G
APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ MW: 266,996 g/mol Smältpunkt: 118…118,5 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18396989 CAS nummer: 2996-31-8 |