2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 1050 SEK
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formel: C₆H₂F₂I₂
Smältpunkt: 55…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22273735
CAS nummer: 501433-06-3