2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 635 SEK
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
MW: 255,004 g/mol
Smältpunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21602052
CAS nummer: 1026989-94-5