8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC49033-1G PC49033-250MG PC49033-5G
APOSPC49033-1GEA 735 SEK
APOSPC49033-1G APOSPC49033-250MG APOSPC49033-5G
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Smältpunkt: 240…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11108738
CAS nummer: 71082-53-6