3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC49029-1G
PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA
4800
SEK
APOSPC49029-1G
APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₉H₈F₃N₃ Smältpunkt: 95…96 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11847095 CAS nummer: 1260678-12-3 |