2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC49020-1G
PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA
1100
SEK
APOSPC49020-1G
APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel:
C₉H₆F₄ Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD18909663 CAS nummer: 1298094-29-7 UN: 1993 ADR: 3,II |