1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 6775 SEK
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2135861-24-2