3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC48831-1G
PC48831-25G
PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA
345
SEK
APOSPC48831-1G
APOSPC48831-25G
APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03840208 CAS nummer: 402-12-0 |