4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC48781-1G
PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA
3950
SEK
APOSPC48781-1G
APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel:
C₆H₅F₃N₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01459879 CAS nummer: 78018-17-4 |